6-Bromo-1-indanone 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H54003.03
H54003.06
H54003.03EA
63.4
EUR
H54003.03
H54003.06
6-Bromo-1-indanone 97%
6-Bromo-1-indanone
Purity: 97%
CAS No.: 14548-39-1
Molecular Formula: C9H7BrO
Formula Weight: 211.06
Melting Point: 110°
MDL No.: MFCD02179286
Formule:
C₉H₇BrO Smeltpunt: 110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02179286 CAS nummer: 14548-39-1 |