2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H54088.MD
H54088.03
H54088.06
H54088.MDEA
62.8
EUR
H54088.MD
H54088.03
H54088.06
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 306960-77-0
Molecular Formula: C6H3F3N2O2
Formula Weight: 192.10
Melting Point: 170-175°
MDL No.: MFCD09054851
Formule:
C₆H₃F₃N₂O₂ Smeltpunt: 170…175 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09054851 CAS nummer: 306960-77-0 |