2-Boc-4'-(Bromomethyl)biphenyl 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H54100.03 H54100.06
H54100.03EA 144 EUR
H54100.03 H54100.06
2-Boc-4'-(Bromomethyl)biphenyl 97%
2-Boc-4'-(Bromomethyl)biphenyl
Purity: 97% CAS No.: 114772-40-6 Molecular Formula: C18H19BrO2 Formula Weight: 347.24 MDL No.: MFCD06657561
Formule: C₁₈H₁₉BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06657561
CAS nummer: 114772-40-6
EINECS: 442-850-9