4-[2-(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinyl)ethyl]aniline 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H54156.03 H54156.06
H54156.03EA 77.8 EUR
H54156.03 H54156.06
4-[2-(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinyl)ethyl]aniline 97%
4-[2-(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinyl)ethyl]aniline
Purity: 97% CAS No.: 82925-02-8 Molecular Formula: C19H24N2O2 Formula Weight: 312.41 MDL No.: MFCD04974539
Formule: C₁₉H₂₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04974539
CAS nummer: 82925-02-8