4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-(3-Chloro-4-((3-fluorobenzyl)oxy)phenyl)-6-iodoquinazolin-4-amine
H54229.MD H54229.03
H54229.MDEA 132 EUR
H54229.MD H54229.03
4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline 97%
4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline
Purity: 97% CAS No.: 231278-20-9 Molecular Formula: C21H14ClFIN3O Formula Weight: 505.72 MDL No.: MFCD09998827
Formule: C₂₁H₁₄ClFIN₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09998827
CAS nummer: 231278-20-9