Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H54340.03
H54340.06
H54340.03EA
85.1
EUR
H54340.03
H54340.06
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 2703-17-5
Molecular Formula: C6H7NO2
Formula Weight: 125.13
Melting Point: 85-89°
MDL No.: MFCD00967074
Formule:
C₆H₇NO₂ Smeltpunt: 85…89 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00967074 CAS nummer: 2703-17-5 |