4-[4-(4'-Chloro-2-biphenylylmethyl)-1-piperazinyl]benzoic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H54342.MD H54342.03
H54342.MDEA 53.4 EUR
H54342.MD H54342.03
4-[4-(4'-Chloro-2-biphenylylmethyl)-1-piperazinyl]benzoic acid 97%
4-[4-(4'-Chloro-2-biphenylylmethyl)-1-piperazinyl]benzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 916204-05-2 Molecular Formula: C24H23ClN2O2 Formula Weight: 406.91 MDL No.: MFCD16251290
Formule: C₂₄H₂₃ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16251290
CAS nummer: 916204-05-2