2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H54363.MD
H54363.03
H54363.06
H54363.MDEA
51.2
EUR
H54363.MD
H54363.03
H54363.06
2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one 97%
2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
Purity: 97%
CAS No.: 1013916-37-4
Molecular Formula: C13H14ClN3O
Formula Weight: 263.72
Beilstein Reference: 15642863
MDL No.: MFCD13181207
Formule:
C₁₃H₁₄ClN₃O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD13181207 CAS nummer: 1013916-37-4 |