N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-(N-Boc-amidino)pyrazole, N-Boc-1H-pyrazole-1-carboximidamide, 1-[N-(tert-Butoxycarbonyl)carbamimidoyl]pyrazole, N-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboximidamide, 1-[N-(tert-Butoxycarbonyl)amidino]pyrazole, N-Boc-1-Guanylpyrazole
H54394.06
H54394.14
H54394.06EA
73.3
EUR
H54394.06
H54394.14
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine ≥98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Purity: 98+%
CAS No.: 152120-61-1
Molecular Formula: C9H14N4O2
Formula Weight: 210.23
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 6141956
MDL No.: MFCD00216663
Formule:
C₉H₁₄N₄O₂ MW: 210.24 g/mol Smeltpunt: 97…101 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00216663 CAS nummer: 152120-61-1 |