4-(1,1'-Biphenyl-4-yl)-1,3-thiazol-2-amine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H54413.MD
H54413.03
H54413.06
H54413.MDEA
51.2
EUR
H54413.MD
H54413.03
H54413.06
4-(1,1'-Biphenyl-4-yl)-1,3-thiazol-2-amine 97%
4-(1,1'-Biphenyl-4-yl)-1,3-thiazol-2-amine
Purity: 97%
CAS No.: 2834-79-9
Molecular Formula: C15H12N2S
Formula Weight: 252.33
Beilstein Reference: 187642
MDL No.: MFCD00047059
Formule:
C₁₅H₁₂N₂S Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00047059 CAS nummer: 2834-79-9 |