Pyrimidine-5-carboxaldehyde 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H54448.03 H54448.06 H54448.14
H54448.03EA 94.9 EUR
H54448.03 H54448.06 H54448.14
Pyrimidine-5-carboxaldehyde 97%
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 10070-92-5 Molecular Formula: C5H4N2O Formula Weight: 108.10 Melting Point: 39-43° Boiling Point: 80-82°/4mm MDL No.: MFCD03426065
Formule: C₅H₄N₂O
Kookpunt: 80…82 °C (4 mmHg)
Smeltpunt: 39…43 °C
Dichtheid: 1,23
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03426065
CAS nummer: 10070-92-5