1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H54465.03
H54465.06
H54465.03EA
106
EUR
H54465.03
H54465.06
1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine 97%
1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine
Purity: 97%
CAS No.: 571189-16-7
Molecular Formula: C14H20N4O4
Formula Weight: 308.33
MDL No.: MFCD11849291
Formule:
C₁₄H₂₀N₄O₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD11849291 CAS nummer: 571189-16-7 |