4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H54487.03
H54487.06
H54487.03EA
54.1
EUR
H54487.03
H54487.06
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 33763-20-1
Molecular Formula: C11H9NO2S
Formula Weight: 219.26
Melting Point: 202-206°
MDL No.: MFCD00141955
Formule:
C₁₁H₉NO₂S Smeltpunt: 202…206 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00141955 CAS nummer: 33763-20-1 |