4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidin-2-ylamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H54552.03 H54552.06
H54552.03EA 123 EUR
H54552.03 H54552.06
4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidin-2-ylamine 97%
4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidin-2-ylamine
Purity: 97% CAS No.: 14394-61-7 Molecular Formula: C6H8ClN3 Formula Weight: 157.60 MDL No.: MFCD00462111
Formule: C₆H₈ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00462111
CAS nummer: 14394-61-7