tert-Butyl (((tert-butoxycarbonyl)amino)(1H-pyrazol-1-yl)methylene)carbamate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H54565.03
H54565.06
H54565.14
H54565.03EA
49
EUR
H54565.03
H54565.06
H54565.14
tert-Butyl (((tert-butoxycarbonyl)amino)(1H-pyrazol-1-yl)methylene)carbamate ≥98%
tert-Butyl (((tert-butoxycarbonyl)amino)(1H-pyrazol-1-yl)methylene)carbamate
Purity: 98+%
CAS No.: 152120-54-2
Molecular Formula: C14H22N4O4
Formula Weight: 310.35
Melting Point: 86-90°
MDL No.: MFCD01075122
Formule:
C₁₄H₂₂N₄O₄ Smeltpunt: 86…90 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01075122 CAS nummer: 152120-54-2 |