2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H54593.MD
H54593.03
H54593.06
H54593.MDEA
69.4
EUR
H54593.MD
H54593.03
H54593.06
2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylic acid 97%
2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 312496-16-5
Molecular Formula: C13H9N3O2
Formula Weight: 239.23
MDL No.: MFCD01414693
Formule:
C₁₃H₉N₃O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01414693 CAS nummer: 312496-16-5 |