2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H54614.MD
H54614.03
H54614.MDEA
88
EUR
H54614.MD
H54614.03
2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 1006876-27-2
Molecular Formula: C14H21BN2O3
Formula Weight: 276.14
MDL No.: MFCD08458484
Formule:
C₁₄H₂₁BN₂O₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08458484 CAS nummer: 1006876-27-2 |