1-Chloroacetyl-2-(trifluoroacetyl)hydrazine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Chloroacetyl)-2-(trifluoroacetyl)hydrazine
H54647.MD H54647.03 H54647.06
H54647.MDEA 43.3 EUR
H54647.MD H54647.03 H54647.06
1-Chloroacetyl-2-(trifluoroacetyl)hydrazine 97%
1-Chloroacetyl-2-(trifluoroacetyl)hydrazine
Purity: 97% CAS No.: 762240-99-3 Molecular Formula: C4H4ClF3N2O2 Formula Weight: 204.53 MDL No.: MFCD07779449
Formule: C₄H₄ClF₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07779449
CAS nummer: 762240-99-3