O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: O-(1H-6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, TCTU
H54732.14 H54732.22
H54732.14EA 101 EUR
H54732.14 H54732.22
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate ≥99%
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate
Purity: 99+% CAS No.: 330641-16-2 Molecular Formula: C11H15BClF4N5O Formula Weight: 355.53 Melting Point: 198-204° MDL No.: MFCD04973270
Formule: C₁₁H₁₅BClF₄N₅O
MW: 355.53 g/mol
Smeltpunt: 198…204 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973270
CAS nummer: 330641-16-2