2-Pyrimidinecarboxylic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Pyrimidine-2-carboxylic acid, 2-Carboxypyrimidine
H54745.03 H54745.06
H54745.03EA 96.9 EUR
H54745.03 H54745.06
2-Pyrimidinecarboxylic acid 97%
2-Pyrimidinecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 31519-62-7 Molecular Formula: C5H4N2O2 Formula Weight: 124.10 MDL No.: MFCD00856161
Formule: C₅H₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00856161
CAS nummer: 31519-62-7