tert-Butyl-3-hydroxyphenylcarbamate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl (3-hydroxyphenyl)carbamate
H55059.14 H55059.06
H55059.14EA 236 EUR
H55059.14 H55059.06
tert-Butyl-3-hydroxyphenylcarbamate 97%
tert-Butyl-3-hydroxyphenylcarbamate
Purity: 97% CAS No.: 19962-06-2 Molecular Formula: C11H15NO3 Formula Weight: 209.25 Melting Point: 134-138° MDL No.: MFCD06798070
Formule: C₁₁H₁₅NO₃
MW: 209.25 g/mol
Smeltpunt: 134…138 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06798070
CAS nummer: 19962-06-2