3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H55065.03
H55065.06
H55065.03EA
43.4
EUR
H55065.03
H55065.06
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one 98%
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one
Purity: 98%
CAS No.: 766-36-9
Molecular Formula: C7H11NO
Formula Weight: 125.17
Melting Point: 100-104°
MDL No.: MFCD00173861
Formule:
C₇H₁₁NO Smeltpunt: 100…104 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00173861 CAS nummer: 766-36-9 |