trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H55356.03
H55356.06
H55356.03EA
37.1
EUR
H55356.03
H55356.06
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl 97%
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl
Purity: 97%
CAS No.: 82832-57-3
Molecular Formula: C21H30F2
Formula Weight: 320.47
Melting Point: 43-46°
MDL No.: MFCD09838997
Formule:
C₂₁H₃₀F₂ Smeltpunt: 43…46 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09838997 CAS nummer: 82832-57-3 |