4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H55394.06
H55394.14
H55394.06EA
63.8
EUR
H55394.06
H55394.14
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl 98%
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl
Purity: 98%
CAS No.: 114772-54-2
Molecular Formula: C14H10BrN
Formula Weight: 272.14
Melting Point: 125-128°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00671503
Formule:
C₁₄H₁₀BrN Smeltpunt: 125…128 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00671503 CAS nummer: 114772-54-2 EINECS: 425-280-5 ADR: 6.1,III |