4-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H55469.MD
H55469.03
H55469.MDEA
103
EUR
H55469.MD
H55469.03
4-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide 97%
4-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide
Purity: 97%
CAS No.: 4018-82-0
Molecular Formula: C14H12ClNO2
Formula Weight: 261.71
MDL No.: MFCD00508611
Formule:
C₁₄H₁₂ClNO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00508611 CAS nummer: 4018-82-0 |