7-Chloroisatin 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
7-Chloroindoline-2,3-dione, 7-Chloro-1H-indole-2,3-dione, 7-Cloroindoline-2,3-dione
H55594.03
H55594.06
H55594.03EA
36
EUR
H55594.03
H55594.06
7-Chloroisatin 97%
7-Chloroisatin
Purity: 97%
CAS No.: 7477-63-6
Molecular Formula: C8H4ClNO2
Formula Weight: 181.58
Physical Form: Solid
Appearance: Orange
Melting Point: 187-191°
MDL No.: MFCD00022796
Formule:
C₈H₄ClNO₂ Smeltpunt: 187…191 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00022796 CAS nummer: 7477-63-6 |