Diethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H55752.03 H55752.06
H55752.03EA 81.6 EUR
H55752.03 H55752.06
Diethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate 98%
Diethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate
Purity: 98% CAS No.: 1149-23-1 Molecular Formula: C13H19NO4 Formula Weight: 253.30 Melting Point: 178-183° MDL No.: MFCD00005951
Formule: C₁₃H₁₉NO₄
Smeltpunt: 178…183 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005951
CAS nummer: 1149-23-1
EINECS: 214-561-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable