3-Amino-1-propanesulphonic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H55918.03 H55918.06 H55918.14
H55918.03EA 41.7 EUR
H55918.03 H55918.06 H55918.14
3-Amino-1-propanesulphonic acid 97%
3-Amino-1-propanesulphonic acid
Purity: 97% CAS No.: 3687-18-1 Molecular Formula: C3H9NO3S Formula Weight: 139.17 Melting Point: 293° dec MDL No.: MFCD00008225
Formule: C₃H₉NO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008225
CAS nummer: 3687-18-1
EINECS: 222-977-4
Merck Index: 14,10218