4,5-Diazafluoren-9-one 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H56028.03
H56028.06
H56028.03EA
132
EUR
H56028.03
H56028.06
4,5-Diazafluoren-9-one 98%
4,5-Diazafluoren-9-one
Purity: 98%
CAS No.: 50890-67-0
Molecular Formula: C11H6N2O
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 214-217°
MDL No.: MFCD00046892
Formule:
C₁₁H₆N₂O Smeltpunt: 214…217 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00046892 CAS nummer: 50890-67-0 |