Diphenyl-2-pyridylphosphine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Diphenylphosphino)pyridine
H56029.06 H56029.14
H56029.06EA 103 EUR
H56029.06 H56029.14
Diphenyl-2-pyridylphosphine 98%
Diphenyl-2-pyridylphosphine
Purity: 98% CAS No.: 37943-90-1 Molecular Formula: C17H14NP Formula Weight: 263.27 Melting Point: 82-84° MDL No.: MFCD00192108
Formule: C₁₇H₁₄NP
Smeltpunt: 82…84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00192108
CAS nummer: 37943-90-1