5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H56337.06
H56337.14
H56337.06EA
80
EUR
H56337.06
H56337.14
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene 99%
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Purity: 99%
CAS No.: 4805-22-5
Molecular Formula: C8H4Br2S2
Formula Weight: 324.06
Melting Point: 144-146°
MDL No.: MFCD00219110
Formule:
C₈H₄Br₂S₂ Smeltpunt: 144…146 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00219110 CAS nummer: 4805-22-5 |