4-Bromo-1-indanone 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H56937.06
H56937.09
H56937.06EA
160
EUR
H56937.06
H56937.09
4-Bromo-1-indanone 97%
4-Bromo-1-indanone
Purity: 97%
CAS No.: 15115-60-3
Molecular Formula: C9H7BrO
Formula Weight: 211.06
Melting Point: 95-99°
MDL No.: MFCD01719772
Formule:
C₉H₇BrO Smeltpunt: 95…99 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01719772 CAS nummer: 15115-60-3 |