2-Chloro-N,N-dimethylnicotinamide 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H57162.MD
H57162.03
H57162.MDEA
52.8
EUR
H57162.MD
H57162.03
2-Chloro-N,N-dimethylnicotinamide 97%
2-Chloro-N,N-dimethylnicotinamide
Purity: 97%
CAS No.: 52943-21-2
Molecular Formula: C8H9ClN2O
Formula Weight: 184.63
Melting Point: 63-65°
MDL No.: MFCD08593346
Formule:
C₈H₉ClN₂O Smeltpunt: 63…65 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08593346 CAS nummer: 52943-21-2 |