1-Benzyl-5-bromoindole 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H57676.03
H57676.06
H57676.03EA
77.1
EUR
H57676.03
H57676.06
1-Benzyl-5-bromoindole 97%
1-Benzyl-5-bromoindole
Purity: 97%
CAS No.: 10075-51-1
Molecular Formula: C15H12BrN
Formula Weight: 286.17
MDL No.: MFCD04337704
Formule:
C₁₅H₁₂BrN Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04337704 CAS nummer: 10075-51-1 |