Oxetan-3-ol 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H57928.06
H57928.03
H57928.06EA
125
EUR
H57928.06
H57928.03
Oxetan-3-ol 95%
Oxetan-3-ol
Purity: 95%
CAS No.: 7748-36-9
Molecular Formula: C3H6O2
Formula Weight: 74.08
Flash Point: 87°(189°F)
Refractive Index: 1.438
Boiling Point: 153°
MDL No.: MFCD09056790
Formule:
C₃H₆O₂ Kookpunt: 153 °C Dichtheid: 1,167 Vlampunt: 87 °C (189 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09056790 CAS nummer: 7748-36-9 |