tert-Butyl-N-(1,3-thiazol-2-yl)carbamate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H58561.06
H58561.15
H58561.06EA
150
EUR
H58561.06
H58561.15
tert-Butyl-N-(1,3-thiazol-2-yl)carbamate 97%
tert-Butyl-N-(1,3-thiazol-2-yl)carbamate
Purity: 97%
CAS No.: 170961-15-6
Molecular Formula: C8H12N2O2S
Formula Weight: 200.25
Melting Point: 180-185°
MDL No.: MFCD09038327
Formule:
C₈H₁₂N₂O₂S Smeltpunt: 180…185 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09038327 CAS nummer: 170961-15-6 |