3-(2-Pyridyl)propionic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(2-Pyridyl)propionic Acid
H58619.03 H58619.06
H58619.03EA 135 EUR
H58619.03 H58619.06
3-(2-Pyridyl)propionic acid 97%
3-(2-Pyridyl)propionic acid
Purity: 97% CAS No.: 15197-75-8 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.16 MDL No.: MFCD00995159
Formule: C₈H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00995159
CAS nummer: 15197-75-8