3-Pyridin-4-ylpropionic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H58655.03
H58655.06
H58655.03EA
148
EUR
H58655.03
H58655.06
3-Pyridin-4-ylpropionic acid 97%
3-Pyridin-4-ylpropionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 6318-43-0
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: 231°
Beilstein Reference: 122234
MDL No.: MFCD00084846
Formule:
C₈H₉NO₂ Smeltpunt: 231 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00084846 CAS nummer: 6318-43-0 |