(5-bromothien-2-yl)methanol 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(5-Bromothien-2-yl)methanol, 5-Bromo-2-thiophenemethanol
H61493.06
H61493.14
H61493.06EA
163
EUR
H61493.06
H61493.14
(5-bromothien-2-yl)methanol 95%
(5-bromothien-2-yl)methanol
Purity: 95%
CAS No.: 79387-71-6
Molecular Formula: C5H5BrOS
Formula Weight: 193.06
Physical Form: Liquid
Appearance: Pale yellow
MDL No.: MFCD06202626
Formule:
C₅H₅BrOS Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06202626 CAS nummer: 79387-71-6 |