2-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H62033.MD H62033.03
H62033.MDEA 69.5 EUR
H62033.MD H62033.03
2-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 96%
2-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 96% Molecular Formula: C12H17BFNO2 Formula Weight: 237.08 Physical Form: Solid
Formule: C₁₂H₁₇BFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12025468
CAS nummer: 1310384-26-9