2-Amino-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H62511.MD H62511.03
H62511.MDEA 181 EUR
H62511.MD H62511.03
2-Amino-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 96%
2-Amino-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 96% Molecular Formula: C12H17BFNO2 Formula Weight: 237.08 Physical Form: Solid
Formule: C₁₂H₁₇BFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12025504
CAS nummer: 1309982-16-8