Palladium ≥99.95% (metals basis), powder , APS 0.35-0.8 micron
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
47249.77 47249.03 47249.06
47249.77EA 34.5 EUR
47249.77 47249.03 47249.06
Palladium ≥99.95% (metals basis), powder , APS 0.35-0.8 micron
Palladium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-05-3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011167
Formule: Pd
MW: 106.420 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011167
CAS nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 3089
ADR: 4.1 II