Boc-D-4-Cyanophenylalanine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H62947.03
H62947.06
H62947.03EA
152
EUR
H62947.03
H62947.06
Boc-D-4-Cyanophenylalanine 98%
Boc-D-4-Cyanophenylalanine
Purity: 98%
CAS No.: 146727-62-0
Molecular Formula: C15H18N2O4
Formula Weight: 290.31
Beilstein Reference: 9339089
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00672527
Formule:
C₁₅H₁₈N₂O₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00672527 CAS nummer: 146727-62-0 ADR: 6.1,III |