2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
H63013.06 H63013.14 H63013.22
H63013.06EA 52.9 EUR
H63013.06 H63013.14 H63013.22
2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid 98%
2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 385-02-4 Molecular Formula: C7H4FNO4 Formula Weight: 185.11 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD01862079
Formule: C₇H₄FNO₄
MW: 185.11 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862079
CAS nummer: 385-02-4