4-Aminocarbethoxypiperidine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H63095.03
H63095.06
H63095.03EA
85.1
EUR
H63095.03
H63095.06
4-Aminocarbethoxypiperidine 97%
4-Aminocarbethoxypiperidine
Purity: 97%
CAS No.: 64951-36-6
Molecular Formula: C8H16N2O2
Formula Weight: 172.22
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD03844679
Formule:
C₈H₁₆N₂O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03844679 CAS nummer: 64951-36-6 |