Methyl-3-cyanoindole-6-carboxylate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H63100.MD
H63100.03
H63100.06
H63100.MDEA
71.5
EUR
H63100.MD
H63100.03
H63100.06
Methyl-3-cyanoindole-6-carboxylate 97%
Methyl-3-cyanoindole-6-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 1000576-51-1
Molecular Formula: C11H8N2O2
Formula Weight: 200.19
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD09878564
Formule:
C₁₁H₈N₂O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09878564 CAS nummer: 1000576-51-1 |