2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-Bromomethyl-4-fluorobenzonitrile
H63110.06
H63110.14
H63110.06EA
119
EUR
H63110.06
H63110.14
2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide 98%
2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
Purity: 98%
CAS No.: 421552-12-7
Molecular Formula: C8H5BrFN
Formula Weight: 214.04
Physical Form: Solid
UN No.: UN2923
MDL No.: MFCD08059542
Formule:
C₈H₅BrFN MW: 214.04 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08059542 CAS nummer: 421552-12-7 ADR: 8 III |