3,4-Xylylacetic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H63178.03
H63178.06
H63178.03EA
44.5
EUR
H63178.03
H63178.06
3,4-Xylylacetic acid 98%
3,4-Xylylacetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 17283-16-8
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.2
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD02664684
Formule:
C₁₀H₁₂O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02664684 CAS nummer: 17283-16-8 |