tert-Butyl-4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine, tert-Butyl 4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate
H63191.03
H63191.06
H63191.03EA
102
EUR
H63191.03
H63191.06
tert-Butyl-4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 170911-92-9
Molecular Formula: C15H23N3O2
Formula Weight: 277.36
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD04115065
Formule:
C₁₅H₂₃N₃O₂ MW: 277.36 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04115065 CAS nummer: 170911-92-9 |