4-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Amino-4-ethyl-1H-pyrazole
H63199.03 H63199.06
H63199.03EA 194 EUR
H63199.03 H63199.06
4-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine 98%
4-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine
Purity: 98% CAS No.: 43024-15-3 Molecular Formula: C5H9N3 Formula Weight: 111.15 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD06797570
Formule: C₅H₉N₃
MW: 111.148 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797570
CAS nummer: 43024-15-3